Learn More
Ammonium Nitrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Code produit 15632100 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
50 kg
Conditionnement:
2.50kg
500g
50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15632100 50 kg 50kg
15622100 500 g 500g
15612100 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15632100 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 22124450KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 6484-52-2
Formule moléculaire H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 80.04
Numéro MDL MFCD00011425
Clé InChI DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonyme ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
CID PubChem 22985
ChEBI CHEBI:63038
Nom IUPAC nitrate d’ammonium
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium Nitrate
Quantité 50 kg
Formule linéaire NH4NO3
Numéro UN 1942
Poids de la formule 80.04g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Résidus après l’allumage ≤0.01%