Learn More
Nitrate d’ammonium, 99,999 % (base de métaux), Alfa Aesar™, Puratronic™
Code produit 11380829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11380829 50 g 50g
11370829 5 g 5g
11360829 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11380829 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010638.18
 Article restreint
Estimated Shipment: 14-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
It is used in agriculture as a high-nitrogen fertilizer. It is one of the main components of ammonium nitrate/fuel oil (ANFO). ANFO is used in coal mining, quarrying, metal mining, and civil construction. It is also used as an oxidizer in solid rocket propellants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6484-52-2
Formule moléculaire H4N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 80.04
Numéro MDL MFCD00011425
Clé InChI DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Synonyme ammonium nitrate, nitram, ammonium nitricum, ammonium saltpeter, nitrate of ammonia, nitric acid ammonium salt, nitrato amonico, herco prills, german saltpeter, merco prills
CID PubChem 22985
ChEBI CHEBI:63038
Nom IUPAC nitrate d’ammonium
SMILES [NH4+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 210°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Ammonium nitrate
Point de fusion 170°C
Couleur Colorless
Forme physique Crystalline
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Aspect Colorless crystalline
Plage de pourcentage du dosage 100.00%
Densité 1.72
Informations sur la solubilité Highly soluble in water; soluble in alcohol and liquid ammonia.
Poids de la formule 80.04