Learn More
Sulfamate d’ammonium, puriss. p.a., ≥ 99,0 % (T), Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ammonium Sulfamate |
| Point de fusion | 131°C to 135°C |
| CAS | 7773-06-0 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 4.5 to 6.0 (at 114.1g/L 25°C) |
| Forme physique | Crystalline |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | H6N2O3S |
| Formule linéaire | NH4SO3NH2 |
| Numéro MDL | MFCD00011429 |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Ammonium sulphamidate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contain: Ammonium sulphamidate
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?