Learn More
Tétrachloroplatine d’ammonium(II), 99,9 % (à base de métaux), Pt 51 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351688 1 g 1g
11341688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11351688 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011046.03
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13820-41-2 | Cl4H8N2Pt | 372.96 g/mol
Ammonium tetrachloroplatinate(II) is used in spectral analysis standard. It is also used in the preparation of platinum sponge and platinum catalytic agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13820-41-2
Formule moléculaire Cl4H8N2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 372.96
Numéro MDL MFCD00010885
Clé InChI QJIMNDWDOXTTBR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme ammonium tetrachloroplatinate ii, diammonium tetrachloroplatinate, ammonium platinous chloride, diammonium tetrachloroplatinate 2-, ammonium tetrachloroplatinate, bis ammonium tetrachloroplatinate 2-, ammonium chloroplatinate ii, unii-z5ny20a9s2, h8cl4n2pt, epitope id:151521
Nom IUPAC platinum(2+) diammonium tetrachloride
SMILES [NH4+].[NH4+].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Ammonium tetrachloroplatinate(II)
Point de fusion 145°C (decomposition)
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 2.936 g/mL
Formule linéaire (NH4)2PtCl4
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 372.98
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 51% min.