Learn More
Amoxicillin, 96%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 455140010
Informations supplémentaires : CAS : 26787-78-0 Poids : 0.01000kg
Quantité. 1g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15364988
  • 22.20€ / 1g
En stock 9
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
26787-78-0
365.404
33613
(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
C16H19N3O5S
LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
CHEBI:2676
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
Spécification
Amoxicillin
Authentic
LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
(2S,5R,6R)-6-[[(2R)-2-amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino]-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
33613
365.4
10 to 15%
1g
26787-78-0
C16H19N3O5S
CC1(C(N2C(S1)C(C2=O)NC(=O)C(C3=CC=C(C=C3)O)N)C(=O)O)C
365.404
CHEBI:2676
96%
330.0°C
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • Amoxicillin
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .