Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amrinone, 98%
Code produit 15494979
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494979 1 g 1g
15404989 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15494979 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J62655.03
 Article restreint
Estimated Shipment: 21-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation | CAS: 60719-84-8 | C10H9N3O
Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60719-84-8
Formule moléculaire C10H9N3O
Synonyme 5-Amino-(3,4′-bipyridin)-6(1H)-one
Spécification
Quantité 1 g
Description Jaune
Contenu et stockage 2°C à 8°C
À utiliser avec (application) Phosphodiesterase III inhibitor and inhibits platelet aggregation
Doser 98%
Poids de la formule 187.20g/mol
Point de fusion 294°C to 297°C (dec.)
Solubilité Insoluble in water or chloroform; Slightly soluble in acetic acid or DMF; Soluble in DMSO
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Crystals