Learn More
Androgen R/NR3C4 Antibody (523339) [Janelia Fluor™ 585], R&D Systems™
Code produit 30171447 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30171447 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30171447 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB5876JF585
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Androgen R/NR3C4 Monoclonal antibody specifically detects Androgen R/NR3C4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Androgen R/NR3C4
Applications Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 523339
Conjugué Janelia Fluor 585
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène AIS, androgen receptor, DHTRTFM, Dihydrotestosterone receptorHYSP1, HUMARA, NR3C4KD, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SMAX1SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy
Espèces hôtes Mouse
Immunogène E. coli-derived recombinant human Androgen R/NR3C4, Thr660-Gln919, Accession # P10275
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Phospho Specific
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 367
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus