Learn More
R&D Systems™ Mouse CCL7/MCP-3/MARC ELISA Kit (Colorimetric)
Code produit 18608870 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18608870 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18608870 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur KA2199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1333.60€
    1131.90€ / 1 sets
    Save 201.70€
    15% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 03-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 8 to 2000 pg/mL
Gamme de produits Novus
Type de produit ELISA Kit (Colorimetric)
Type d’échantillon Cell Lysates, Plasma, Serum
À utiliser avec (application) ELISA, Quantification
Identification génétique (Entrez) 6354
Symbole de gène(s) CCL7
Quantité 1 kit
Disciplines de recherche Cancer
Conditions de stockage Store at 4°C.
Synonyme C-C motif chemokine 7, chemokine (C-C motif) ligand 7, FIC, MARC, MCP3Monocyte chemotactic protein 3, MCP-3 Small-inducible cytokine A7, MGC138465, Monocyte chemoattractant protein 3, NC28SCYA6, SCYA7MGC138463, small inducible cytokine A7 (monocyte chemotactic protein 3)
Cible Souris