Learn More
Chlorhydrate d'aniline, Mikromol™
Description
Chlorhydrate d'aniline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aniline Hydrochloride |
| CAS | 142-04-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | Aniline Hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C6 H7 N . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP), Fentanyl Imp. F (EP), Mesalazine Imp. K (EP), Sodium Cyclamate Imp. B (EP), Trimethoprim Imp. K (EP), Aniline, Aniline Hydrochloride, Phenylamine Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Imp. C (EP) as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Imp. B (EP) as Hydrochloride, Fentanyl Imp. F (EP) as Hydrochloride, Mesalazine Imp. K (EP) as Hydrochloride, Trimethoprim Imp. K (EP) as Hydrochloride, 4-Aminobenzoic Acid Impurity C as Hydrochloride, Fentanyl Impurity F as Hydrochloride, Mesalazine Impurity K as Hydrochloride, Sodium Cyclamate Impurity B as Hydrochloride, Trimethoprim Impurity K as Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7N.ClH/c7-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,7H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Aniline ; chlorhydrate |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?