Learn More
Laboratoires Anios™ Savon Aniosafe Manuclear HF
Description
- Testé dermatologiquement
- Enrichi en hydratant
- Adapté à la peau sensible et pour une utilisation fréquente
- Conservation du produit démontrée conformément à la norme NF EN ISO 11930
Spécification
Spécification
| Type de produit | Savon doux |
| Couleur | Rose |
| Certifications/Conformité | NF EN ISO 11930 |
| Composition | Eau, Cocamidopropyl Betaine, glycérine, sodium C14-17 alkyl sec sulfonate, glycéryl-palmate hydrogéné PEG-200 (et) PEG7- Glycéryl-coate, alcool benzylique, benzoate de sodium, chlorure de sodium, acide lactique, colorant CI14720, parfum |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage général du corps dans les environnements hospitaliers |
| Conditionnement | Flacons avec pompe à vis |
| Quantité | 6 flacons |
| Volume (métrique) | 500 mL |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?