Learn More
anti-MAPK14, MAP3K7IP1 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Brand:  Abnova DI0498.1Set
Product Code. 16171414
  • 677.00€ / 1 set
Includes: MAPK14 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); MAP3K7IP1 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the MAPK14 protein, and the other against the MAP3K7IP1 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Specifica
Specifica
MAPK14
Monoclonal/Polyclonal
MAPK14
MAPK14
1 Set
Primary
Antibody pair set content: 1. MAPK14 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. MAP3K7IP1 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Purified
In situ PLA
Unconjugated
CSBP1/CSBP2/CSPB1/EXIP/Mxi2/PRKM14/PRKM15/RK/SAPK2A/p38/p38ALPHA
Mouse, Rabbit
RUO
1432/10454
Human
MAPK14 & MAP3K7IP1 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato