Learn More
Acétate d’antimoine(III), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15422977
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
10g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15422977 2 kg 2kg
11345009 10 g 10g
11365009 100 g 100g
11355009 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15422977 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087657.A3
 Article restreint
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6923-52-0 | C6H9O6Sb | 298.892 g/mol
Antimony(III) acetate is a catalyst used in the production of synthetic fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6923-52-0
Formule moléculaire C6H9O6Sb
Poids moléculaire (g/mol) 298.892
Numéro MDL MFCD00014974
Clé InChI JVLRYPRBKSMEBF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony triacetate, antimony iii acetate, antimony acetate, acetic acid, antimony 3+ salt, octan antimonity czech, antimony 3+ triacetate, acetic acid, antimony 3+ salt 3:1, acetic acid, trianhydride with antimonic acid h3sbo3, acetic acid, antimony salt, octan antimonity
CID PubChem 23354
Nom IUPAC antimony(3+);triacetate
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Sb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony (III) acetate
Quantité 2 kg
Numéro UN UN1549
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Decomposes in water
Poids de la formule 298.88
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Powder