Description
AP2A2 Polyclonal specifically detects AP2A2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | AP2A2 |
| Classification | Polyclonal |
| Alias de gène | 100 kDa coated vesicle protein C, Adapter-related protein complex 2 alpha-2 subunit, adaptin, alpha B, Adaptor protein complex AP-2 subunit alpha-2, adaptor-related protein complex 2, alpha 2 subunit, alpha2-adaptin, Alpha-adaptin C, alpha-adaptin C; Huntingtin interacting protein J, AP-2 complex subunit alpha-2, Clathrin assembly protein complex 2 alpha-C large chain, clathrin-associated/assembly/adaptor protein, large, alpha 2, DKFZP564D1864, HIP9ADTAB, Huntingtin yeast partner J, Huntingtin-interacting protein 9, Huntingtin-interacting protein J, HYPJCLAPA2, KIAA0899HIP-9, Plasma membrane adaptor HA2/AP2 adaptin alpha C subunit |
| Immunogène | Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human AP2A2. |
| Type de produit | Antibody |
| Forme | Purified |
| Isotype | IgG |
| Gamme de produits | Novus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?