Learn More
AP2M1 Antibody [mFluor Violet 500 SE], R&D Systems™
Code produit 30498711 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30498711 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30498711 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335403MFV500
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
AP2M1 Polyclonal antibody specifically detects AP2M1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène AP2M1
Applications ELISA, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Adaptin-mu2, adaptor-related protein complex 2, mu 1 subunit, AP-2 mu chain, Clathrin assembly protein complex 2 medium chain, clathrin coat adaptor protein AP50, Clathrin coat assembly protein AP50, Clathrin coat-associated protein AP50, clathrin-associated/assembly/adaptor protein, medium 1, HA2 50 kDa subunit, KIAA0109, mu subunit, Plasma membrane adaptor AP-2 50 kDa protein, plasma membrane adaptor AP-2 50kDA protein
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 134-433 of human AP2M1 (NP_004059.2).,, Sequence:, TQQGIKSQHQTKEEQSQITSQVTGQIGWRREGIKYRRNELFLDVLESVNLLMSPQGQVLSAHVSGRVVMKSYLSGMPECKFGMNDKIVIEKQGKGTADETSKSGKQSIAIDDCTFHQCVRLSKFDSERSISFIPPDGEFELMRYRTTKDIILPFRVIPLVREVGRTKLEVKVVIKSNFKPSLLAQKIEVRIPTPLNTSGVQVICMKGKAKYKASENAIVWKIKRMAGMKESQISAEIELLPTNDKKKWARPPISMNFEVPFAPSGLKVRYLKVFEPKLNYSDHDVIKWVRYIGRSGIYET
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Phospho Specific, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1173
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus