Learn More
R&D Systems™ Apilimod dimesylate
Description
Apilimod dimesylate is a potent and selective PIKfyve inhibitor (IC50 = 14 nM). Exhibits no significant activity at other lipid kinases and protein kinases, including PIP4K, PIP5K, mTOR, PI3K and PI4K. Inhibits cellular entry by SARS-CoV-2, MERS-CoV and MHV S pseudovirions. Reduces number of SARS-CoV-2-infected hiPSC-derived pneumocyte-like cells by 85% and inhibits SARS-CoV-2 replication in donor lung tissue. Also exhibits selective cytotoxicity in B-cell non-Hodgkin lymphoma compared with normal cells. Inhibits production of IL-12 and IL-23. Anti-inflammatory. Water-soluble.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(6-(2-(3-Methylbenzylidene)hydrazinyl)-2-(2-(pyridin-2-yl)ethoxy)pyrimidin-4-yl)morpholine dimethanesulfonate |
| CAS | 870087-36-8 |
| Quantité | 5 mg |
| Gamme de produits | Tocris |
| Cible | PIKFyve/PIP5K3 |
| Formule moléculaire | C23H26N6O20.2 CH3SO3H |
| Pureté | 0.98 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?