Learn More
R&D Systems™ Apocynin
Code produit 30001626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30001626 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30001626 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 4663/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.60€
    81.90€ / 50mg
    Save 8.70€
    9% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. NADPH-oxidase inhibitor
Apocynin is an NADPH oxidase inhibitor. Demonstrates anti-inflammatory properties in a mouse model of carrageenan-induced pleurisy. Apocynin is bioactivated by intracellular peroxidases; acts as an antioxidant in endothelial cells and vascular smooth muscle cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Apocynin
CAS 498-02-2
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Formule moléculaire C9H10O3
Poids de la formule 166.17
Pureté >99%
Poids moléculaire 166.18