Learn More
R&D Systems™ Apoptosis Activator 2
Code produit 18044832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18044832 50 mg 50mg
18025102 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18044832 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur 2098/50
 Article restreint
Estimated Shipment: 27-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Tocris product, part of R&D Systems. Promotes apoptosome formation and activates caspase-9/caspase-3 pathway. Selectively induces tumor cell apoptosis
Apoptosis activator; promotes the cytochrome c-dependent oligomerization of Apaf-1 into the mature apoptosome. Increases procaspase-9 processing and subsequent caspase-3 activation. Induces apoptosis in tumor cells (IC50 = 4 - 9 μM for leukemia cells) with weak or no effect on normal cell lines or those defective/deficient in Apaf-1, caspase-9 or caspase-3 activity (IC50 > 40 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79183-19-0
Formule moléculaire C15H9Cl2NO2
Spécification
Nom chimique ou matériau Apoptosis Activator 2
Quantité 50 mg
Gamme de produits Tocris
Poids de la formule 306.14
Pureté >99%
Poids moléculaire 306.14