Learn More
Macherey-Nagel™ Aquadur™ Test Strips
Product Code. 10632381 Shop All Macherey-Nagel Products
Click to view available options
Graduations:
<3, >4, >7, >14, <21°
<3, >5, >10, >15, <20, >25°
Unit Size:
Pack of 100
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10632381
missing translation for 'mfr': Macherey-Nagel™ 91201
Edge
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Determine water hardness quickly, easily and reliably. The Aquadur™ test strips provide a convenient dip and read procedure and a clear colour changes from green to red ensures reliable results within seconds.
  • Quick and easy determination of water hardness.
  • The convenient dip and read procedure and the clear colour changes from green to red ensure reliable results within seconds. 
  • Water hardness test strips come in a wide variety of different gradations and packaging options for your individual needs. 
Specifikationer
Certifications/Compliance CE, 93/42 / EEC
Format Strip
For Use With (Application) Determination of water hardness
Graduations <3, >5, >10, >15, <20, >25°
Quantity 100 Pack
Test Time 20 sec.
Type Aquadur Test Strips
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.