Learn More
ARHGEF5 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18608265 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18608265 25 μL 25µL
18622966 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18608265 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP24670125ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25µL
    Save 65.44€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ARHGEF5 Polyclonal specifically detects ARHGEF5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ARHGEF5
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Formule PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Numéro d’ordre du gène A5YM69
Alias de gène ephexin-3, GEF5, Guanine nucleotide regulatory protein TIM, Oncogene TIM, P60, p60 TIM, Rho guanine nucleotide exchange factor (GEF) 5, rho guanine nucleotide exchange factor 5, TIM1, TIMDKFZp686N1969, Transforming immortalized mammary oncogene
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: QGEERKRELQVPEENRADSQDEKSQTFLGKSEEVTGKQEDHGIKEKGVPVSGQEAKEPESWDGGRLGAVGRARSREEENEHHGPSMPALIAPEDSPHCDLFP
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7984
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG