Learn More
ARHGEF6 Antibody, Alexa Fluor™ 532, R&D Systems™
Code produit 18444013 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18444013 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18444013 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP130450AF532
 Article restreint
Estimated Shipment: 30-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ARHGEF6 Polyclonal specifically detects ARHGEF6 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ARHGEF6
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 532
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène alphaPIX, Alpha-Pix, COOL-2, COOL2alpha, KIAA0006Cool2, mental retardation, X-linked 46, MRX46, PAK-interacting exchange factor alpha, PIXA, Rac/Cdc42 guanine exchange factor (GEF) 6, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor (GEF) 6, Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 6, rho guanine nucleotide exchange factor 6
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen for this product maps to a region between residue 50 and 100 of human Rac/Cdc42 guanine nucleotide exchange factor 6 using the numbering given in entry NP_004831.1 (GeneID 9459).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9459
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG