Learn More
Thermo Scientific™ Plaques PCR à 384 puits Armadillo™
Optimisez les applications de PCR et de qPCR robotisées à haut débit grâce à ces plaques de PCR à 384 puits uItra-rigide avec cadres en carbonate de polycarbonate et puits en polypropylène.
342.00€ - 374.00€
Spécification
Volume (métrique) du puits 40 μl
Matériau Polycarbonate, Polypropylène
Volume (métrique) de travail 25 μl
Consulter d'autres spécifications
Produits 12
Code produit Marque Couleur Couleur du puits Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Couleur du puits Prix Quantité et disponibilité  
12677516 Afficher les documents Thermo Scientific™
BC2384
Transparent Transparent 342.00€
50 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock 1
Ajouter au panier
12687516 Afficher les documents Thermo Scientific™
BC2384B
Bleu Transparent 342.00€
50 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
12697516 Afficher les documents Thermo Scientific™
BC2384G
Vert Transparent 342.00€
50 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
12607526 Afficher les documents Thermo Scientific™
BC2384O
Orange Transparent 342.00€
50 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
12677396 Afficher les documents Thermo Scientific™
BC2384R
Rouge Transparent 342.00€
50 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
12607446 Afficher les documents Thermo Scientific™
BC2384Y
Jaune Transparent 342.00€
50 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
12657526 Afficher les documents Thermo Scientific™
BC3384
Transparents Blanc 374.00€
50 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 03-03-2020
Ajouter au panier
12661005 Afficher les documents Thermo Scientific™
BC3384B
Bleu Blanc 374.00€
50 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
12667526 Afficher les documents Thermo Scientific™
BC3384G
Vert Blanc 374.00€
50 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
nous consulter 056 260 260
Ajouter au panier
12677526 Afficher les documents Thermo Scientific™
BC3384O
Orange blanc 374.00€
50 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 03-03-2020
Ajouter au panier
12687396 Afficher les documents Thermo Scientific™
BC3384R
Rouge Blanc 374.00€
50 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 03-03-2020
Ajouter au panier
12617466 Afficher les documents Thermo Scientific™
BC3384Y
Jaune Blanc 374.00€
50 pièces Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Date dexpédition estimée
du fournisseur 03-03-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Points clés
  • Jupe optiquement transparente - Facilite la visualisation des liquides et améliore les capacités d’empilement dans les systèmes de manipulation automatisés
  • Conception à bord surélevé - Amélioration de la surface du puits pour une meilleure intégrité de l’étanchéité lors d’opérations de thermoscellage automatisées
  • Encombrement conforme aux normes ANSI:SBS - Grâce à la rigidité de la jupe en PC, le format ANSI garantit une compatibilité totale avec les systèmes robotisés pour des applications à haut rendement
  • Conception de cadre en PC thermostable - Thermocyclage résistant aux déformations et stabilité mécanique améliorée lors de la manipulation robotisée
  • Puits à fond en U et paroi fine - Transfert thermique optimal et récupération maximale des échantillons
  • Utilisation de lettres de référence sur grille alphanumérique en retrait - Conception de cadre et de puits intégrée pour un meilleur thermoscellage
  • Conception à profil bas - Permet un transfert thermique maximal et une évaporation minimale en cas d’utilisation d’échantillons de faible volume (volume utile de 30 μl)
  • Puits transparents et de couleur blanche disponibles - Garantit le niveau de sensibilité le plus élevé pour toutes les réactions de PCR/qPCR
  • Codes-barres disponibles - Toutes les plaques sont disponibles avec un code-barres déjà fourni et elles peuvent être fournies avec un code-barres correspondant aux spécifications du client pour les applications entièrement automatisées
Spécification
Spécification
40 μl
Polycarbonate, Polypropylène
25 μl
Ce produit est vendu sous licence par Eppendorf AG.