Learn More
Tocris Bioscience™ ArMan
Description
ArMan is an aryl mannoside targeting ligand that can be functionalised to the surface of virus like particles (VLPs) via click chemistry. Functionalised particles can be used to target DC-SIGN (dendritic cell-specific intercellular adhesion molecule-3 grabbing nonintegrin) dendritic cells to promote selective coengagement of DC-SIGN and TLR7, resulting in a Th1-type immune response. In vivo, immunization with VLP-ArMan-OvaI/II significantly inhibits tumor growth in a murine melanoma model.
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | N-(4-(((2R,3S,4S,5S,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)phenethyl)pent-4-ynamide |
| Quantity | 2 mg |
| Target | Buffers, Chelators and Reagents |
| Molecular Formula | C19H25NO7 |
| Purity | 98% |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?