Learn More
As3+ solution for ICP 1g/L, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12990774 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
100 mL
Unit Size:
100mL
Product Code. 12990774
Brand: Fisher Chemical SP 101 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifications
Packaging Bottle
Concentration 1 g/L
Solvent or Matrix Sodium Hydroxide/Sodium Cloride
Quantity 100 mL
Chemical Name or Material As3+ solution
compliance-icons
Nombre del producto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Arsenic (As) (3+) 1000mg/l in NaOH 0.5%,NaCl 0.1%
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Acute toxicity Category 4
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H315-Causes skin irritation.
  • H319-Causes serious eye irritation.
Consejos de prudencia
  • P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P271-Use only outdoors or in a well-ventilated area.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P312-Call a POISON CENTER/doctor/if you feel unwell.
  • P330-Rinse mouth.
  • P332+P313-If skin irritation occurs: Get medical advice/attention.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
  • P362+P364-Take off contaminated clothing and wash it before reuse.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado