Learn More
AS3MT Antibody, Novus Biologicals™
Code produit 18602582 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602582 100 μg 100µL
18639501 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18602582 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297425100ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.09€
    307.65€ / 100µL
    Save 36.44€
    10% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Rabbit Polyclonal Antibody
AS3MT Polyclonal specifically detects AS3MT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène AS3MT
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule 100 mM Tris,100 mM Glycine, 10 mM NaCl, pH 8.0
Alias de gène arsenic (+3 oxidation state) methyltransferase, arsenite methyltransferase, CYT19methyltransferase cyt19, EC 2.1.1.137, Methylarsonite methyltransferase, S-adenosyl-L-methionine:arsenic(III) methyltransferase, S-adenosylmethionine:arsenic (III) methyltransferase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AS3MT fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57412
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG