Learn More
Grant Instruments™ Filtre hydrophobe de rechange
Code produit 13446468
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Aspirateur FTA-1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
13446468 Aspirateur FTA-1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13446468 Fournisseur Grant Instruments™ Code fournisseur FA1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35.70€
    32.00€ / Pack of 1
    Save 3.70€
    10% Off
Afficher toutes les promotions
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Empêche les contaminants de pénétrer dans la pompe.
  • Pour une utilisation avec l’aspirateur FTA-1 Grant
  • Le filtre en ligne de 0,027 micron empêche les contaminants de pénétrer dans la pompe
  • Sens du débit indiqué sur le corps du filtre pour une installation correcte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Aspirateur FTA-1