Learn More
R&D Systems™ Mouse MFRP (NP_667337.1) VersaClone cDNA
Code produit 18701009
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18701009 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18701009 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur RDC3046
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.41€
    322.35€ / 10µg
    Save 40.06€
    11% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Expression MFRP
Numéro d’adhésion NP_667337.1
Identification génétique (Entrez) 83552
Alias de gène MCOP5, membrane frizzled-related protein, Membrane-type frizzled-related protein, MGC32938, NNO2, RD6
Contenu et stockage Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Espèces Mouse
Gamme de produits R&D Systems
Quantité 10 μg