Få mere at vide
uvex Athletic D5XP Safety Glove
Artikelnummer. p-7228492 Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 pairs
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17747559
Brand: uvex 6003006
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
The Uvex athletic D5 XP cut protection gloves feature high level D cut protection and a reinforced thumb joint.
  • Outer material made from HPPE, steel and polyamide/elastane
  • Micro-NBR foam coating on palm and fingertips
  • High cut protection (Level D)
  • High mechanical resistance
  • Good grip on dry and (slightly) oily/wet workpieces
  • Flexible safety gloves with excellent fit
  • Good tactile feel
  • Safety glove with knitted cuff and reinforced thumb joint
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certifications/Compliance EN 388 (4 X 4 3 D)
Coating Material Nitrile Foam
Color Gray, Black
Hand Ambidextrous
Latex Free Yes
Material HPPE, Steel Fiber, Nylon, Elastane
Product Type Cut-resistant Gloves
Size 6
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.