Få mere at vide
Få mere at vide
uvex Athletic D5XP Safety Glove
Shop alle Uvex produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Size:
6
7
8
9
10
11
Pakningsstørrelse:
10 pairs
Beskrivelse
- Outer material made from HPPE, steel and polyamide/elastane
- Micro-NBR foam coating on palm and fingertips
- High cut protection (Level D)
- High mechanical resistance
- Good grip on dry and (slightly) oily/wet workpieces
- Flexible safety gloves with excellent fit
- Good tactile feel
- Safety glove with knitted cuff and reinforced thumb joint
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Compliance | EN 388 (4 X 4 3 D) |
| Coating Material | Nitrile Foam |
| Color | Gray, Black |
| Hand | Ambidextrous |
| Latex Free | Yes |
| Material | HPPE, Steel Fiber, Nylon, Elastane |
| Product Type | Cut-resistant Gloves |
| Size | 6 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion