Learn More
ATP13A1 Antibody - Azide and BSA Free, R&D Systems™
Code produit 18610562 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610562 0.1 mL 0.10mL
18614752 0.02 mL 0.02mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18610562 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2927290.1ml
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ATP13A1 Polyclonal antibody specifically detects ATP13A1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ATP13A1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Alias de gène ATP13A, ATPase type 13A, ATPase type 13A1, cation transporting ATPase, CGI-152, DKFZp761L1623, EC 3.6.3, EC 3.6.3.-, EC 3.6.3.12, FLJ31858, FLJ41786, FLJ43873, KIAA1825FLJ90317, probable cation-transporting ATPase 13A1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 880-960 of human ATP13A1 (NP_065143.2). ALLANAPERVVERRRRPRDSPTLSNSGIRATSRTAKQRSGLPPSEEQPTSQRDRLSQVLRDLEDESTPIVKLGDASIAAPF
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 57130
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG