Learn More
Invitrogen™ Attune™ Xenith™ Fluidics Umbilical Tubing
Code produit 31759267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Bleach Tubing Quick Connect
Ground Strap
Umbilical Bleach Line
Umbilical Electrical Cable
Umbilical Sheath Line
Umbilical Shut Down Line
Umbilical Sleeve
Umbilical Wash Line
Umbilical Waste Line
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
31759267 Bleach Tubing Quick Connect 1 pièce
31759158 Ground Strap 1 pièce
31759123 Umbilical Electrical Cable 1 pièce
31759234 Umbilical Sleeve 1 pièce
31759265 Umbilical Waste Line 1 pièce
31759190 Umbilical Shut Down Line 1 pièce
31759177 Umbilical Wash Line 1 pièce
31759171 Umbilical Bleach Line 1 pièce
31759266 Umbilical Sheath Line 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 31759267 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 100125295CS
Estimated Shipment: 11-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
These parts are replacements for components within the umbilical tubing that carries fluid between the fluid cart and the Attune Xenith Flow Cytometer.
The Invitrogen Attune Xenith Flow Cytometer is a spectrally enabled system that provides clog-resistant performance with acoustic-assisted hydrodynamic focusing. The system has an external fluid cart that holds all the fluids required for everyday use of the system. These parts are replacements of components within the umbilical tubing that carries fluidics between the cart and the instrument.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 1 Ea.
À utiliser avec (équipement) Attune Xenith Flow Cytometer
Type de produit Bleach Tubing Quick Connect