missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ AUF1 Overexpression Lysate

Product Code. 18065298 Shop All Bio Techne Products
Click to view available options
Quantity:
0.1 mg
Unit Size:
0.1mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 18065298

Brand: Novus Biologicals™ NBP209923

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy
The AUF1 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Cell Line The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC215316 and based on accession number NP_112738. The protein contains a C-terminal DDK tag.
For Use With (Application) Western Blot
Quantity 0.1 mg
Storage Buffer RIPA buffer
Purity Protein
Test Specificity Homo sapiens AUF1, mRNA.
Content And Storage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Protein State Native

For Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado