Learn More
Aurora A Antibody (1A14), FITC, R&D Systems™
Code produit 18611538 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18611538 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18611538 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250041F
 Article restreint
Estimated Shipment: 09-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Aurora A Monoclonal specifically detects Aurora A in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Aurora A
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 1A14
Conjugué FITC
Dilution Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Formule PBS
Alias de gène AIKAurA, ARK-1, ARK1EC 2.7.11.1, AURA, aurora kinase AhARK1, aurora/IPL1-like kinase, Aurora/IPL1-related kinase 1, Aurora-related kinase 1, Breast tumor-amplified kinase, breast-tumor-amplified kinase, BTAKAURORA2, EC 2.7.11, IPL1-related kinase, serine/threonine kinase 6, serine/threonine protein kinase 15, Serine/threonine-protein kinase 15, serine/threonine-protein kinase 6, Serine/threonine-protein kinase aurora-A, STK15serine/threonine kinase 15, STK6MGC34538, STK7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full length human Aurora A. [UniProt# O14965]
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Breast Cancer, Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, Core ESC Like Genes, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, MAP Kinase Signaling, Mitotic Regulators, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6790
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus