Learn More
Keystone Cleanroom Products Autoclavable Tyvek™ Breather Bags with Self-Sealing Closure
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30308677 Tienda Keystone Cleanroom Products Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Length (English):
6 in.
8 in.
9 in.
10 in.
11 in.
12 in.
13 in.
14 in.
15 in.
17 in.
18 in.
20 in.
22 in.
24 in.
26 in.
28 in.
30 in.
32 in.
34 in.
35 in.
Width (English):
2 in.
3 in.
3.5 in.
4 in.
5 in.
6 in.
7 in.
8 in.
10 in.
12 in.
14 in.
15 in.
16 in.
18 in.
24 in.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Pack of 250
Pack of 500
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30308677
missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products 01011TWBBSSSD
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
These Tyvek™ Breather Bags will not rip or puncture. Includes self-sealing closure.
The medical grade 1073B Tyvek™ material has the highest microbial barrier properties of any steam sterilization compatible materials. Tyvek is also compatible with VHP Decontamination cycles commonly used with Isolator technology. Will not absorb or adsorb water.
  • Manufactured and packaged in an ISO certified cleanroom
  • Chevron Peel Opening
  • Autoclavable at up to 125°C
  • Tear and puncture resistant
  • Hydrophobic
  • Lint-free
  • Convenient Self-Sealing Closure
Especificaciones
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Conformance (COC)
Closure Type Self-seal
Color Clear, White
Disposable Single-use
For Use With (Application) Steam, EtO, Gamma or VHP Sterilization
Material Tyvek
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Dimensions (L x W) 10 x 11 in.
Length (English) 11 in.
Length (Metric) 27.9 cm
Width (English) 10 in.
Width (Metric) 25.4 cm
Product Type Autoclave Bag
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado