Spécification
| Antigène | Avidin D |
| Quantité | 100 unités |
| Contenu et stockage | Store at 4°C. Do not freeze. |
| Gamme de produits | Novus |
| À utiliser avec (application) | To avoid adsorption or denaturing of the enzyme conjugate, dilutions may be made in 20 mM HEPES, 0.5 M NaCl, pH 7.5, containing 0.1 mg/mL IHC- grade BSA. DO NOT USE FRACTION V GRADE BSA. One unit equals 1.0 micromole of p-nitrophenol liberated from p-nitrophenylphosphate per minute at 37C (pH 9.5). Recommended concentration for use is 0.2 units/mL. Storage of dilute solutions of the enzyme conjugate is not recommended. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?