Learn More
Fascin Antibody (FSCN1/417), HRP, R&D Systems™
Artikelnummer. 18600816 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Packungsgröße
18600816 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18600816 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP247801H
 Article restreint
Estimated Shipment: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Fascin Monoclonal antibody specifically detects Fascin in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigène Fascin
Applications Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Classification Monoclonal
Clone FSCN1/417
Conjugué HRP
Formule PBS
Alias de gène FAN1,55 kDa actin-bundling protein, fascin homolog 1, actin-bundling protein (Strongylocentrotus purpuratus), FLJ38511, HSN, p55actin bundling protein, singed (Drosophila)-like (sea urchin fascin homolog like), singed-like (fascin homolog, sea urchin), Singed-like protein, SNLfascin
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length recombinant human Fascin protein (Uniprot: Q16658)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 6624
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2a κ
Gamme de produits Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.