Learn More
R&D Systems™ SHIP Recombinant Protein Antigen
Code produit 18600818 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18600818 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18600818 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP249633PEP
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-01-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Recombinant Protein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Antibody Competition
Formule PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
Identification génétique (Entrez) 3635
Poids moléculaire MolecularWeight-theroretical: 27 kDa
Quantité 0.1 mL
Conditions de stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Alias de gène 145 kD, EC 3.1.3, hp51CNMGC142142, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa, inositol polyphosphate-5-phosphatase, 145 kDa, MGC104855, SHIPMGC142140
Symbole de gène(s) INPP5D
Propriétés des inhibiteurs This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49633. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mL
Catégorie de recherche Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction
Gamme de produits Novus
Pureté ou qualité >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Protéine SHIP