Läs mer
Axygen™ 1.5 mL Conical Screw Cap Tubes
Produktkod. 11320385 Handla allt Axygen Scientific Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Closure Color:
Assorted
Blue
Brown
Clear
Gray
Pink
Red
Violet
White
Yellow
Förpackningsstorlek:
Pack of 4000
Pack of 500
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11320385
Brand: Axygen™ SCT150P
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
With chemical-resistant O-ring
Serve a broad range of laboratory needs including collection, processing, centrifugation, storage and packaging/shipping.
  • Available as presterilized and nonsterile
  • Nonsterile cap tubes have unattached, non-looped caps with O-rings
  • Presterilized cap tubes have non-looped caps attached with O-rings
  • Threaded O-ring design ensures uniform closure allowing centrifugation up to 20,000 x g
  • Maxymum Recovery™ screw cap tubes available as special order
  • Caps available in range of colors for easy sample identification
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance RNase, DNase, pyrogen-free
Closure Color Pink
Closure Material Polypropylene
Capacity (Metric) 1.5 mL
Material Polypropylene
Format Non-looped
Includes O-ring
Sterility Non-sterile
Graduated No
Closure Type Screw Cap
Bottom Shape Conical
Max. RCF 20,000 x g
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.