Learn More
Axygen™ Black Hanging Format Automation Pipet Tips for Hamilton Microlab™ Star Line and Nimbus™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Product Code. 12802293 Shop All Axygen Scientific Products
Click to view available options
Volume (Metric):
10 μL
50 μL
300 μL
1000 μL
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Filtered:
Filtered
Non-filtered
Format:
Hanging Tip Rack
Stack Rack
Unit Size:
Pack of 11520
Pack of 1536
Pack of 2304
Product Code. 12802293
Brand: Axygen™ HTF300CBKHTRS
Only null left
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Compatible with Hamilton MICROLAB™ STAR and Nimbus workstations
Axygen offers a comprehensive line of tips for Hamilton™ Microlab™ automation systems.
The tips are:
  • Manufactured to stringent specifications under strict process controls and assembled via automation to ensure consistent performance and quality
  • RNase-/DNase-free and non-pyrogenic
  • Available in non-sterile, sterile, non-filtered and filtered
  • Conductive black polypropylene tips are available in 96-well hanging tip rack and nested tip rack and individual deck-seating rack format
  • Designed for Hamilton™ MICROLAB™ STAR, STARlet, STARplus and Nimbus™ workstations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volume (Metric) 300 μL
Filtered Filtered
Sterility Sterile
Color Black
Autoclavable Not Autoclavable
Clean Claims DNase, RNase and Pyrogen free
For Use With (Application) The conductive, liquid level sensing tips are available in four sizes and specially designed for use with Hamilton™ liquid handling platforms, they enable precision pipetting across a wide range of applications
Format Hanging Tip Rack
Tip Style Automation, Round
Packaging 1 Rack/Pk, 24 Pks/Cs.
For Use With (Equipment) Hamilton MICROLAB STAR, Hamilton MICROLAB STARlet, Hamilton MICROLAB STARplus, Hamilton MICROLAB Nimbus
Material Polypropylene
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt