Learn More
Azlon™ HDPE, Narrow-Neck Cylindrical Carboy
Product Code. 15501382
Click to view available options
:
Capacity: 20000mL
Product Code. 15501382
Brand: Azlon BGH037
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
View alternative products
For Use With: For bench top dispensing of common laboratory liquids/distilled water etc.
  • Raised graduations and translucent color
  • Smooth operating leak-proof stopcocks
  • Sturdy carry handle provides ease of transportation
  • Screw cap for secure storage
  • Conforms to USFDA guidelines for food contact
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacity (English) 5.3 gal.
Capacity (Metric) 20 L
Diameter (Metric) Inner Neck 265 mm
For Use With (Application) For bench top dispensing of common laboratory liquids/distilled water etc.
Graduations Yes
Height (Metric) With Closure 510 mm
Includes Carry Handles
Material HDPE
Neck Style Narrow
No. per Pack 1 Ea.
Product Type Cylindrical Carboy
Shape Cylindrical
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt