Learn More
B7-2/CD86 Antibody (37301) [Biotin], R&D Systems™
Code produit 18607623 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18607623 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18607623 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB141B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.91€
    673.05€ / 0.1mL
    Save 112.86€
    14% Off
 Article restreint
Estimated Shipment: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
B7-2/CD86 Monoclonal specifically detects B7-2/CD86 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Gene Knock-Out, Neutralization, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène B7-2/CD86
Applications CyTOF, Flow Cytometry, Gene Knock-Out, Neutralization, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 37301
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready, Knockout Validated
Formule PBS
Alias de gène Activation B7-2 antigen, B70, B7-2, B7-2 antigen, B-lymphocyte activation antigen B7-2, BU63, CD28 antigen ligand 2, CD28LG2B7-2 antigen), CD86 antigen, CD86 molecule, CTLA-4 counter-receptor B7.2, FUN-1, LAB72, MGC34413, T-lymphocyte activation antigen CD86
Espèces hôtes Mouse
Immunogène S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human B7-2/CD86, Ala23-His244, Accession # P42081
Méthode de purification Protein A or G purified from ascites
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, B Cell Development and Differentiation Markers, Cell Cycle and Replication, Dendritic Cell Markers, Diabetes Research, Immunology, Inflammation, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 942
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus