missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human p21/CIP1/CDKN1A Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Code produit 18072212
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 μg
Conditionnement:
50µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18072212 50 μg 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18072212 Fournisseur R&D Systems Code fournisseur BAF1047
 Article restreint
Estimated Shipment: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Goat Polyclonal Antibody

p21/CIP1/CDKN1A Polyclonal specifically detects p21/CIP1/CDKN1A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène p21/CIP1/CDKN1A
Applications Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Biotin
Dilution Western Blot 0.1 ug/mL, Immunohistochemistry 5-15 ug/mL
Numéro d’ordre du gène P38936
Alias de gène CAP20cyclin-dependent kinase inhibitor 1, CDK-interacting protein 1, CDKN1A, CDKN1melanoma differentiation associated protein 6, CIP1, CIP1WAF1CDK-interaction protein 1, cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1), MDA6, MDA-6, Melanoma differentiation-associated protein 6, p21, p21CIP1, p21Cip1/Waf1, PIC1, SDI1DNA synthesis inhibitor, wild-type p53-activated fragment 1
Symboles de gène(s) CDKN1A
Espèces hôtes Goat
Immunogène E. coli-derived recombinant human p21/CIP1/CDKN1A Ser2-Pro164 Accession # P38936
Méthode de purification Affinity Purified
Quantité 50 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 1026
Spécificité du test Detects human p21/CIP1/CDKN1A in Western blots.
Reconstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits R&D Systems
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.