Learn More
Interscience BagTips Regular (19 cm) - Box of 1000
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1000
Förpackningsstorlek:
Pack of 1000
Beskrivning
Straw tip (5 to 12 kGy gamma ray treated) for BagPipet. Nominal volume: 2 mL - length: 190 mm - quantity: 1000
Specifikationer
Specifikationer
| Volume (Metric) | 1.1 mL |
| Sterility | Sterile |
| Color | Transparent |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Length (English) | 7.48 in. |
| Length (Metric) | 190 mm |
| For Use With (Application) | Reaching the bottom of blender bags, extracting viscous liquids |
| Sterilization Method | Gamma Irradiated |
| Quantity | 1000 |
| Disposable | Single-use |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering