Learn More
Bromure de baryum, ultra sec, 99,998 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313847
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313847 5 g 5g
11303847 1 g 1g
11323847 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11313847 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035678.06
 Article restreint
Estimated Shipment: 07-12-2026
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10553-31-8
Barium bromide is a precursor to chemicals used in photography and to other bromides. Barium bromide was used to purify radium in a process of fractional crystallization devised by Marie Curie. Since radium precipitates preferentially in a solution of barium bromide, the ratio of radium to barium in the precipitate would be higher than the ratio in the solution.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10553-31-8
Numéro MDL MFCD00003444
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium bromide
Point de fusion 850°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.781 g/mL
Numéro UN UN1564
Merck Index 14,968
Informations sur la solubilité It is soluble in water.
Poids de la formule 297.14
Pourcentage de pureté 99.998%