Läs mer
Barium Chloride Dihydrate, ≥99%, Honeywell Fluka™
Produktkod. p-7120208 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 g
500 g
1 kg
Packaging:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15667690
Brand: Honeywell-Fluka B0750100G
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on 056 260 260 for assistance.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10326-27-9
Molecular Formula BaCl2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 244.26
MDL Number MFCD00149154
InChI Key PWHCIQQGOQTFAE-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium chloride dihydrate, bacl2.2h2o, barium 2+ dihydrate dichloride, barium 2+ dichloride dihydrate, acmc-20alrc, dsstox_cid_131, barium chloride, acs, dsstox_rid_75389, dsstox_gsid_20131, ksc174q7d
PubChem CID 5284346
ChEBI CHEBI:86153
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ba++]
Specifikationer
Boiling Point 1560°C
Melting Point 962°C
Color Colorless
pH 0k
Physical Form Solid
Quantity 100 g
UN Number UN1564
IUPAC Name barium(2+);dichloride;dihydrate
Formula Weight 244.26g/mol
Percent Purity ≥99%
Odor Odorless
Packaging Poly Bottle
Density 3.100g/cm3
Chemical Name or Material Barium chloride dihydrate
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.