Learn More
Barium dodecairon nonadecaoxide
Product Code. 15422357
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 15422357
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045552.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12047-11-9 | BaFe12O19
Barium dodecairon nonadecaoxide is used in subwoofer magnets to provide power. It is also used in new high tech magnetic tapes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12047-11-9
Molecular Formula BaFe12O19
MDL Number MFCD00075637
Synonym Barium ferrite
Specifications
Melting Point >1315°C
Color Black
Physical Form Powder
Quantity 25 g
UN Number UN1564
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 1111.48
Chemical Name or Material Barium dodecairon nonadecaoxide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado