Learn More
Thiosulfate de baryum, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium thiosulfate |
| Quantité | 500 g |
| Formule linéaire | BaS2O3 |
| Numéro UN | UN1564 |
| Poids de la formule | 249.46 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Densité | 3.45 |