Description
Transglutaminase 2/TGM2 Monoclonal specifically detects Transglutaminase 2/TGM2 in Human, Monkey, Mouse, Rabbit, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | Transglutaminase 2/TGM2 |
| Applications | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | TGM2/419 |
| Concentration | 0.2mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunohistochemistry-Paraffin 0.5 - 1.0 ug/ml, SDS-Page, Immunofluorescence 0.5 - 1.0 ug/ml |
| Formule | 10mM PBS and 0.05% BSA with 0.05% Sodium Azide |
| Numéro d’ordre du gène | P21980 |
| Alias de gène | C polypeptide, EC 2.3.2.13, G-ALPHA-h, protein-glutamine gamma-glutamyltransferase 2, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase, TG(C), TG2, TGase C, TGase H, TGase-2, TGase-H, TGCGNAH, Tissue transglutaminase, transglutaminase 2 (C polypeptide, protein-glutamine-gamma-glutamyltransferase), Transglutaminase C, Transglutaminase H, Transglutaminase-2 |
| Afficher plus |
For Research Use Only
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?