Learn More
(±)-Bay K 8644, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15434079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15434079 1 mg 1mg
15424079 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15434079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61480.M^
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Un agoniste actif du canal calcique de type L et sensible à la tension
An active L-type, voltage-gated calcium channel agonist
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71145-03-4
Formule moléculaire C16H15F3N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 356.301
Numéro MDL MFCD00036697
Clé InChI ZFLWDHHVRRZMEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme methyl 2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-, methyl ester, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2′-trifluoromethyl phenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester, bay-k-8644, +--isomer, opera_id_789, d01rad, y-bay k 8644, r-+-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-5-nitro-4-2-trifluoromethyl phenyl-3-pyridinecarboxylic acid methyl ester
CID PubChem 2303
ChEBI CHEBI:34555
Nom IUPAC methyl 2,6-dimethyl-5-nitro-4-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1,4-dihydropyridine-3-carboxylate
SMILES CC1=C(C(C(=C(N1)C)[N+](=O)[O-])C2=CC=CC=C2C(F)(F)F)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau (±)-Bay K 8644
Couleur Jaune
Quantité 1 mg
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO, ethanol, or methanol; Insoluble in water
Poids de la formule 356.3
Forme physique Powder