missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BB-K 6 N-(Benzyloxy) Carbamate, TRC

Product Code. 30339641
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 mg
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30339641 10 mg 10mg
30333210 25 mg 25mg
30340996 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30339641 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB11910510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Chemical Name or Material BB-K 6 N-(Benzyloxy) Carbamate
Analyte or Component Names BB-K 6 N-(Benzyloxy) Carbamate
Shipping Condition Room Temperature
Molecular Formula C30 H49 N5 O15
InChI Formula InChI=1S/C30H49N5O15/c31-13-8-14(32)26(24(43)25(13)49-28-21(40)18(33)19(38)17(10-36)48-28)50-29-23(42)22(41)20(39)16(47-29)9-35-27(44)15(37)6-7-34-30(45)46-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13-26,28-29,36-43H,6-11,31-33H2,(H,34,45)(H,35,44)/t13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,28-,29-/m1/s1
Solution Type Neat
SMILES N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CNC(=O)[C@@H](O)CCNC(=O)OCc3ccccc3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]4O
IUPAC Name benzyl N-[(3S)-4-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methylamino]-3-hydroxy-4-oxobutyl]carbamate
Industry Type Pharmaceutical
Molecular Weight (g/mol) 719.735
Quantity 10 mg
Formula Weight 719.323
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.