missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BB-K 6 N-(Benzyloxy) Carbamate, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | BB-K 6 N-(Benzyloxy) Carbamate |
| Analyte or Component Names | BB-K 6 N-(Benzyloxy) Carbamate |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C30 H49 N5 O15 |
| InChI Formula | InChI=1S/C30H49N5O15/c31-13-8-14(32)26(24(43)25(13)49-28-21(40)18(33)19(38)17(10-36)48-28)50-29-23(42)22(41)20(39)16(47-29)9-35-27(44)15(37)6-7-34-30(45)46-11-12-4-2-1-3-5-12/h1-5,13-26,28-29,36-43H,6-11,31-33H2,(H,34,45)(H,35,44)/t13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20-,21-,22+,23-,24-,25+,26-,28-,29-/m1/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CNC(=O)[C@@H](O)CCNC(=O)OCc3ccccc3)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]4O |
| IUPAC Name | benzyl N-[(3S)-4-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyclohexyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methylamino]-3-hydroxy-4-oxobutyl]carbamate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molecular Weight (g/mol) | 719.735 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?