Learn More
BD Cellules témoins positives CytoKine-3 intracellulaire de souris, MiCK-3
Code produit 15807828 Tous les produits BD Biosciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15807828 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15807828 Fournisseur BD Code fournisseur 554654
 Article restreint
Estimated Shipment: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Contient des cellules lymphoïdes de souris fixes et non perméabilisées
  • Les cellules détectent facilement les niveaux d’IL-1α, IL-6, IL-12, MCP-1 ou TNF intracellulaires
  • Contient des proportions mesurables de cellules produisant des cytokines
  • Tampon de stockage : congelé dans le FBS et 10 % de DMSO
Coloration intracellulaire (cytométrie en flux)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Marron clair
Concentration 5 x 106 cellules/ml
Détecte IL-1alpha, IL-6, IL-12, MCP-1 ou TNF
À utiliser avec (application) Coloration intracellulaire
Quantité 1 mL
Contenu et stockage ≈5 x 106 macrophages de souris activés (20 échantillons d’essai à 2,5 x 105 cellules/test) fixés et suspendus dans 1 mL. -80 °C
Format Congelé
Usage exclusivement réservé à la recherche.